Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Glasthermometer: Enviro-Safe™-gefüllt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13029162 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-5°bis +15 °C
-5°bis +20 °C
15°bis 50 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Blutbanken
Inkubator
Kühlschrank
Produkttyp:
Prüfthermometer
Prüfthermometer: Easy-Read
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13029162
Marke: H-B Instrument™ B610040400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für den Einsatz in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren, Öfen und Blutbanken.
Im Lieferumfang sind eine Präzisionserklärung enthalten, die auf NIST™ und DKD rückführbar ist, eine eindeutige Seriennummer sowie Velcro™ Klett- und Magnetverschlüsse. Einfach das Thermometer mit Verschluss in die Flasche schrauben und an der Probe befestigen.
Spezifikation
Flaschengröße 30 ml
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutbanken
Enthält PTFE-Beschichtung
Länge gesamt (angloamerikanisch) 5,3 in.
Gesamtlänge (metrisch) 135 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Produkttyp Prüfthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 20 °C
Min. Temperatur (metrisch) -5 °C
Temperaturbereich (metrisch) -5°bis +20 °C
Genauigkeit ±0,5 °C
Unterteilung 0,5 °C