Learn More
Labconco™ FreeZone™ Triad Gefriertrockner
Labconco™ FreeZone™ Triad Gefriertrockner ist ein Drei-in-Eins-Lyophilisator. Vorfrieren und Gefriertrocknen in Kolben oder auf Regal und Stopfen im Vakuumbehälter
Marke: Labconco™ 794001030
26294.90 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Ein Verarbeitungsregal, eine Sonde zur Überwachung der Probentemperatur in der Kammer und vier Neoprenventile mit geformten Kunststoffknöpfen
Benötigt : Vakuumpumpe mit einem Fördervolumen von mindestens 98 l/min, 0,002 mbar Enddruck und Anschluss für 0,75 Zoll-Vakuumschlauch (Innendurchmesser) und Glaswaren für einzelne Gefriertrocknung
Beschreibung
Labconco™ FreeZone™ Triad Gefriertrockner ist ein Drei-in-Eins-Lyophilisator.Vorfrieren und Gefriertrocknen in Kolben oder auf Regal und Stopfen im Vakuumbehälter
- Tabletttrockner und Gefriertrocknung von Proben mit vier Probenventilen
- Proben für beide Arten der Gefriertrocknung können gleichzeitig durchgeführt werden
- Die Kammer friert Proben vor, sodass kein separater Gefrier- und Produkttransfer mehr erforderlich ist
- Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl entfernt 1,84 l Wasser in 24 Stunden und hält 2,5 l Eis vor dem Abtauen
- Zwei 0,33 PS-HFCKW/FCKW-freie Kühlkompressoren kühlen den Kollektor auf - 85°C (-121 °F), eignen sich für wässrige oder verdünnte Acetonitril-Proben und arbeiten zusammen mit einer 1.000 Watt-Heizung, um das durch Kanäle im Regal zirkulierende Flüssigkeitsmedium zu kühlen und zu erhitzen. Nicht für die Verwendung mit Methanol- oder Ethanol-haltigen Proben
- Temperaturgesteuerte Einlegeböden reichen von -55 bis 50 °C (-67 bis 122 °F) und bis zu -75 °C (-103 °F) während des Vorfrierens
- Die Einlegeböden ermöglichen pneumatische Absperrmöglichkeiten mit einer Membran, sodass kein komprimiertes Gas mehr benötigt wird
- Lyo-Works™ OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels auf einem 5 Zoll-Farb-Touchscreen
- Verarbeitungsregal: 12,4 x 14,5in. 31,5 x 36,8 cm
- Der Abstand zwischen Regal und Kammeroberseite bietet Platz für Behälter mit Stopfen bis zu einer Höhe von 148 mm
- Eine Sonde zur Überwachung der Probentemperatur in der Kammer
- Pirani Vakuumsensor
- Regelt die Temperatur auf ±1 °C des Sollpunktes
- Speicher für 30 Programme mit jeweils 16 Abschnitten
- Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
- Manuelle Starttasten für die Temperaturregelung von Kollektor und Regal und Vakuumabzug
- Die Datenprotokollierung speichert Daten, zeigt sie im Tabellen- oder Diagrammformat an und kann über USB oder Ethernet exportiert werden
- Die Einstellungen umfassen Sprache (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch), Zeit, Temperatur und Vakuum (mbar, Torr oder Pa)
- Wartungsalarm für Vakuumpumpe
- Sicherheitssperre
- Absperrknopf, Vakuumentlastungsknopf und vom Anwender bereitgestellter steriler/inerter Gasrückfüllanschluss mit 1/8 in. Außendurchmesser
- Die Neoprenventile mit geformten Kunststoffknöpfen und -anschlüssen passen auf 10,5 und 0,75 in.-Kolben
- Elektrische Steckdose für Vakuumpumpe
- Heißgasabtaufunktion mit Ablaufwanne aus Edelstahl, Ablassschlauch aus Silikon und automatischer Abschaltung bei 60 °C (140 °F)
- Vakuumsteuerungsventil
- Vakuumbruchventil
- Außengehäuse aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl
- Transparente Acryltür mit Silikondichtung und Riegel
- Optionen umfassen regionsspezifische elektrische Steckerkonfigurationen
Bestellinformation
Für den Betrieb erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten): Vakuumpumpe mit einem Fördervolumen von mindestens 98 l/min, 0.002 mbar Enddruck und Anschluss für 0.75 in.-Vakuumschlauch (Innendurchmesser) und Glaswaren für einzelne Gefriertrocknung
Compliance
UL-Standard 61010-1 (Modelle mit 230 V, 60 Hz), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (Modelle mit 230 V, 60 Hz) und CE-Konformitätskennzeichnung (Modelle mit 230 V, 50 Hz)
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer | |
1 | |
-121 °F | |
4 | |
Gefriertrocknung, Lyophilisierung | |
Ein Verarbeitungsregal, eine Sonde zur Überwachung der Probentemperatur in der Kammer und vier Neoprenventile mit geformten Kunststoffknöpfen, Schuko-Stecker | |
74,9 cm | |
71,9 cm | |
70,4 cm | |
74,9 cm | |
Schuko | |
230 V / 50 Hz | |
440 lb. |
2,5 l (vor dem Auftauen) | |
-85 °C | |
Stahl | |
UL, CSA/CAN, CE | |
FreeZone Zubehör, FreeZone Wagen, Fast-Freeze Kolben | |
29,5 in. | |
28,3 in. | |
27,7 in. | |
29,5 in. | |
12 A | |
230 V | |
50 Hz | |
199,6 kg |