Learn More
Labconco™ FreeZone™ Kleine Tabletttrockner
Für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Probenmengen konzipiert. Labconco™ FreeZone™ kleine Tablett-Trockner bieten Optionen für den Einbau von 6er-Anschlussblöcken und Absperrventilen. Sie sind mit drei beheizten Einlegeböden und Temperatursonden für die Überwachung der Probentemperatur ausgestattet.
11795.00 €
Spezifikation
Typ | Tabletttrockner |
---|---|
Anzahl Einschübe | 5 |
Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 60 °C |
Material | Stahl |
Zertifizierung/Konformität | UL, CAN/CSA, CE |
Benötigt: Gefriertrockner, Vakuumpumpe
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Stromstärke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Stromstärke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15772857
|
Labconco™
780701030 |
3 Einlegeböden | Schuko | 2,5A | 230 V |
11795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Drei beheizte Einlegeböden (10,6 x 11,7 Zoll) mit Sensoren für die Überwachung der Probentemperatur verfügen über 372 Quadratzoll Ablagefläche
- 2 zusätzliche Einlegeböden (separat erhältlich) können hinzugefügt werden
- Jeder Einlageboden kann bis auf +60 °C erwärmen
- Mikroprozessoren halten das System auf Temperaturen, die nicht mehr als 3 °C vom Sollwerts abweichen
- Die durchsichtige Tür aus Acryl ermöglicht einen ungehinderten Blick auf die Einlegeböden
- Lyo-Works™ OS ermöglicht eine flexible Programmierung und Steuerung mit Echtzeitanzeige der Parameter von Gefriertrockner und Tabletttrockner auf einem 5 in.-Vollfarb-Touchscreen, der am FreeZone Gefriertrockner angeschlossen werden kann (separat erhältlich)
- Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
- Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
- Die Proben müssen vorgefroren werden
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Tabletttrockner | |
Bis zu 60 °C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
18,5 in. | |
15,3 in. | |
18,05 in. | |
50/60 Hz | |
54,43 kg |
5 | |
Stahl | |
3 Einlegeböden | |
46,9 cm | |
38,8 cm | |
45,8 cm | |
120 lb. |