Learn More
Labconco FreeZone 8L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 8 liters of ice before defrosting.
Marke:  Labconco 700802090
11746.16 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17960150
  • 18120.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The upright stainless steel or PTFE collector coil holds 8 liters of ice before defrosting.
  • A single 3/4 hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Spezifikation
Benchtop Freeze Dryer
0
PTFE Coil and Collector Chamber
230 V
8 L
-50 °C
All except North America