Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 6 l, -84 °C, Spülventil und Minikammer, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7079235 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15792807
Marke: Labconco™ 710611230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil, Mini-Vakuumtrocknungskammer
Benötigt
Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Gefriertrocknung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss Die Konsole bietet im Inneren Platz für eine Vakuumpumpe und den FreeZone Stoppering Tabletttrockner auf (Pumpe und Tabletttrockner separat erhältlich)
Diese Modelle bieten die größte Auswahl an integrierten Optionen, einschließlich eines Schalengefriergerätes.
  • Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 6 l Eis auf, bevor es auftaut
  • Der Kollektor (-84 °C) eignet sich für Proben mit niedrigem eutektischen Punkt, einschließlich Acetonitril
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
  • Die exklusiven FreeZone Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
  • Mit Spülventil zum Trennen der Vakuumpumpe vom Gefriertrockner und integrierter Mini-Vakuumtrockenkammer aus Edelstahl mit Steuerung bis +60 °C
  • Weitere Optionen: Integrierter Schalengefrierer mit Edelstahlbad, das mit einem FCKW/FCKW-freien Kühlsystem ausgestattet ist, das die Wärmeübertragungslösung auf −40 °C kühlen kann
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 l/min. Trocknungszubehör und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 6 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -119 °C
Material Stahl
Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
Enthält Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil, Mini-Vakuumtrocknungskammer
Tiefe (angloamerikanisch) 29.6 Zoll
Tiefe (metrisch) 75,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 31,8 in.
Breite (metrisch) 80,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 36,6 in.
Höhe (metrisch) 92,9 cm
Stromstärke 10 A
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (angloamerikanisch) 290 lb.
Versandgewicht (metrisch) 131,5 kg