Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 6 l, -84 °C, Spülventil, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
Marke:  Labconco™ 710611130
22407.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15772807
  • 22585.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil
Benötigt : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
0
-119 °C
UL, CAN/CSA, CE
29.6 Zoll
31,8 in.
36,6 in.
10 A
230 V
270 lb.
6 l (vor dem Auftauen)
-84 °C
Stahl
Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
Schuko
50 Hz
122,5 kg
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 6 l, -84 °C, Spülventil, 230-V-Modelle > Mit Edelstahl-Kollektor, Spülventil; Steckertyp: Schuko