Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 6 l, -50 °C, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
Marke:  Labconco™ 700611030
16461.02 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15702737
  • 16595.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Sammelbehälter aus Edelstahl
Benötigt : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
0
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
29.6 Zoll
31,8 in.
36,6 in.
8 A
230 V
255 lb.
8 l (vor dem Auftauen)
-50 °C
Stahl
Unbeschichtete Edelstahl-Auffangschale
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
Schuko
60 Hz
115,7 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 6 l, -50 °C, 230-V-Modelle > Enthält einen nicht beschichteten Edelstahl-Kollektor; Steckertyp: Schuko