Learn More
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 4.5 l, -105 °C, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
FreeZone 4.5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
19965.00 € - 21265.00 €
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 4,5 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -105 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -157 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15752847
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
720401030
Unbeschichteter Sammelbehälter aus Edelstahl Schuko
19965.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15772847
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Labconco™
720402030
PTFE-beschichtete Edelstahl-Auffangschale Schuko
21265.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
0
-157 °F
UL, CAN/CSA, CE
67,3 cm
57,1 cm
46,5 cm
230 V
172 lb.
4,5 l (vor dem Auftauen)
-105 °C
Stahl
26.5 Zoll
22,5 in.
18,5 in.
10 A
60 Hz
78 kg
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 4.5 l, -105 °C, 230-V-Modelle