Learn More
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 2.5 l, -50 °C, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
FreeZone 2.5 Liter-Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
11285.00 € - 11605.00 €
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 2,5 l (vor dem Auftauen)
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F
Material Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15732727
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Labconco™
700201030
Unbeschichtete Edelstahl-Auffangschale Schuko
11605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15752727
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Labconco™
700202030
PTFE-beschichtete Edelstahl-Auffangschale Schuko
11285.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FreeZone 2.5 Liter-Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
  • Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 2.5 l Eis auf, bevor es auftaut
  • Der Kollektor mit -50 °C ist für wässrige Proben geeignet
  • Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Die exklusiven FreeZone Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 l/min. Trocknungszubehör und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
-50 °C
Stahl
19,2 in.
14,5 in.
16,9 in.
7 A
60 Hz
2,5 l (vor dem Auftauen)
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
48,76 cm
36,83 cm
42,92 cm
230 V
48,53 kg