Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 12 l, -50 °C, Spülventil und Minikammer
BIOPHARMA
FreeZone™ Konsolen-Gefriertrockner (12 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
27160.00 € - 28820.00 €
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 12 l (vor dem Auftauen)
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F
Material Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Produkte 2
Produktcode Marke Steckertyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15722767
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
701211230
Schuko Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil, Mini-Vakuumtrocknungskammer
27160.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15782767
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Labconco™
701212230
Schuko PTFE-beschichteter Sammelbehälter, Spülventil, Mini-Vakuumtrocknungskammer
28820.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
FreeZone™ Konsolen-Gefriertrockner (12 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
  • Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 12 l Eis auf, bevor es auftaut
  • −50°C-Sammelbehälter ist für wässrige Proben geeignet
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss Die Konsole bietet im Inneren Platz für eine Vakuumpumpe und den FreeZone™ Stoppering Tabletttrockner auf (Pumpe und Tabletttrockner separat erhältlich)
  • Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
  • Die exklusiven FreeZone™ Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
  • Mit ein Spülventil zum Trennen der Vakuumpumpe vom Gefriertrockner und integrierter Mini-Vakuumtrockenkammer aus Edelstahl mit Steuerung bis +60 °C
    • Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 l/min. Trocknungszubehör und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
      Compliance
      Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr.61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
      Servizi
      Ein Jahr
Specifica
Specifica
Gefriertrockner/Lyophilizer
-50 °C
Stahl
29.6 Zoll
31,8 in.
36,6 in.
230 V
133,8 kg
12 l (vor dem Auftauen)
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
295 lb.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati