Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen
Artikelnummer. 11814560 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1, 1,5, 2 ml-Fläschchen
100 Kryoröhrchen
3 und 4 ml Kryoröhrchen
81 Kryoröhrchen
Kryoröhrchen
Abmessungen (L x B x H):
5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm)
5 x 5 x 3 in. (12,7 x 12,7 x 8 cm)
5,3 x 5,3 x 2 in. (13,4 x 13,4 x 5,1 cm)
5,3 x 5,3 x 3,1 in. (13,4 x 13,4 x 8,0 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11814560
Marke: Thermo Scientific™ 820003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Gefäße.
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Faserplatten für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Fläschchen und Röhrchen.
  • Robuste, feuchtebeständige Boxen mit Deckel für die Probenlagerung
  • Erhältlich in den Höhen 2 und 3 in. (5,1 und 7,6 cm) mit quadratischer Grundfläche von 5,25 x 5,25 in. (13,3 x 13,3 cm)
  • Boxteiler im Lieferumfang enthalten (außer 5956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Hartfaserplatte
Form Quadratisch
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte
Aufnahmevermögen 81 Kryoröhrchen
Enthält Unterteilungen
Abmessungen (L x B x H) 5 x 5 x 3 in. (12,7 x 12,7 x 8 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (metrisch) 8 cm
Gewicht (metrisch) 0,08 kg