Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marke: BUCHI 11066171
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For use with a lyophilizer
Spezifikation
Various | |
Freeze Dryers | |
21 mm | |
0.3 kg |
Freeze Drying | |
Flask Adapter Set | |
0.6 lb. | |
12 Pk. |