Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marke: BUCHI 11065730
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For use with a lyophilizer
Spezifikation
800 to 1200 mL | |
L-200 | |
110 mm | |
0.7 lb. |
Freeze Drying | |
Beaker Flask Cap | |
-60°C to +30°C | |
0.4 kg |