Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marke:  BUCHI 11066143
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17244674
  • 286.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • For use with a lyophilizer
Spezifikation
Spezifikation
1200 mL
Freeze Dryers
200 mm
3.7 lb.
Freeze Drying
Beaker Flask
-80°C to +400°C
1.7 kg