Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marke:  BUCHI 11066141
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17234674
  • 209.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • For use with a lyophilizer
Spezifikation
Spezifikation
200 mL
Freeze Dryers
130 mm
2.2 lb.
Freeze Drying
Beaker Flask
-80°C to +400°C
1 kg