Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marke:  BUCHI 11066140
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17224674
  • 191.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • For use with a lyophilizer
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
Freeze Dryers
62 mm
0.8 lb.
Freeze Drying
Beaker Flask
-80°C to +400°C
0.4 kg