Learn More
Gibco™ FreeStyle™ MAX Reagenz
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Milliliter
10 Stück
15 Milliliter
Description
- Ermöglicht höchste Expressionswerte und Transfektionsraten bei geringster Zytotoxizität in Bioproduktionsanwendungen
- Formuliert zur Verwendung mit:
- FreeStyle 293-F Zellen (Suspension humaner embryonaler Nierenzellen, Bestell- Nr. R790-07) in serumfreiem FreeStyle 293 Expressionsmedium (Bestell- Nr. 12338-018)
- FreeStyle CHO-S-Zellen (Suspension aus Ovarialzellen des chinesischen Hamsters [CHO], Kat.- Nr. R800-07) in serumfreiem FreeStyle CHO Expressionsmedium (Bestell- Nr. 12651-014)
- DG44 Zellen (DHFR – Suspension aus CHO-Zellen) in CD DG44 Medium mit 8 mM L-Glutamin und 18 ml/l 10 % Pluronic F-68 (Bestell- Nr. A11000-01)
- FreeStyle™ MAX Reagenz ist eine firmeneigene Rezeptur ohne Stoffe tierischen Ursprungs für die Transfektion von Plasmid-DNA in eukaryotische Zellen, die zur Produktion großer Mengen rekombinanter Proteine aufgestockt werden können.
- Für die Verwendung mit dem FreeStyle™ MAX 293 Expressionssystem (Kat. Nr. K9000-10) und dem FreeStyle™ MAX CHO Expression System (Kat.- Nr. K9000-20).
Specifications
Specifications
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Inhalt und Lagerung | Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Reagenzien. Bei +4 °C lagern. FreeStyle™ MAX ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Zelltyp | Etablierte Zelllinien |
| Probentyp | Plasmid-DNA |
| Transfection Technique | Lipid-basierte Transfektion |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Produktlinie | Freestyle |
| Produkttyp | Transfektionsreagenz |
| Menge | 15 ml |
| Show More |