Learn More
Gibco™ FreeStyle™ F17 Expression Medium
Artikelnummer. 12624265
Click to view available options
Menge:
1 L
10 l
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
6000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12624265
Marke: Gibco™ A1383503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein chemisch definiertes, Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs, das speziell entwickelt wurde, um das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen.
Das FreeStyle™ F17 Expressionsmedium ist ein chemisch definiertes, Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs. Es wurde speziell entwickelt, um das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen. Es handelt sich um ein plattformübergreifendes Medium, das mit einer Reihe von transienten Expressionssystemen kompatibel ist. Vor der Anwendung ist die Zugabe von 4 bis 8 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement erforderlich. Merkmale des Gibco™ FreeStyle™ F17 Expressionsmediums:
  • Geringe oder keine erforderliche Anpassung
  • Unterstützt das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen
  • Protein-freie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
  • Skalierbarkeit in Spinner Kolben und Bioreaktoren
    Wenig oder gar keine erforderliche Anpassung
    Gibco™ 293-F-, 293-H-, FreeStyle™ 293-F- und CHO-S-Zellen in Suspension können ohne Anpassung direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kultiviert werden. An andere im Handel erhältliche Serum-freie Medien angepasste Zellen können direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung. Zellen erfordern in der Regel eine Anpassung von serumhaltigen Formulierungen.
    Fähigkeit, das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen zu unterstützen
    Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium bietet im Vergleich zu Gibco™ FreeStyle™ 293 Expressionsmedium und Gibco™ FreeStyle™ CHO-Medium eine gleichwertige oder bessere Leistung. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium unterstützt 293-F-Zellen bei einer Spitzendichte von 6 bis 7 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml und unterstützt CHO-S-Zellen bei einer Spitzendichte von 8 bis 9 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml. Zellen, die in Gibco™ FreeStyle™ F17 kultiviert werden, können mit einer Vielzahl von Transfektionsreagenzien transfiziert werden, einschließlich lipidbasierter Transfektionsreagenzien wie z. B. 293fectin™ und Freestyle™ MAX Reagenz. Die Proteinexpression übersteigt in 293-F-Zellen typischerweise 75 bis 150 μg/ml IgG.
    Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Protein-frei und chemisch definierte Formulierung
    Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs, Protein-frei und chemisch definiert, was eine einfachere Reinigung des Zielproteins ermöglicht. Chemisch definierte Gibco™ Medien enthalten keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
    Skalierbarkeit in Spinner- und Bioreaktoren
    Proteinproduktion mit Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kann in Spinner- oder Bioreaktoren skaliert werden. Die entsprechende Spinner- oder Rotordrehzahl und Impfdichte sollten für jedes System optimiert werden. Je nach Rotoraufbau und -drehzahl kann es erforderlich sein, Gibco™ FreeStyle™ F17 mit zusätzlichem Pluronic™ F-68 zu ergänzen, um Scherkräfte in der Kultur zu vermeiden.
    cGMP Herstellungs- und Qualitätssystem
    Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
  • Bestellinformation
    Versandbedingung: Raumtemperatur
    Compliance
    Das Gibco FreeStyle F 17 Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelllinie HEK293
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Konzentration 1 X
    Form Flüssig
    Produkttyp Expressionsmedium
    Serum Level Serumfrei
    Sterilität Steril
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinexpression, Produktion viraler Vektoren
    Produktlinie Freestyle
    Menge 10 l
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Endotoxin-Gehalt < 1 EU/mL
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Für die Weiterverarbeitung geeignet
    Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
    Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
    Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
    Kulturmilieu CO2
    Culture Type Suspensions-Zellkultur
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.