Learn More
Gibco™ FreeStyle™ F17 Expression Medium
Click to view available options
Menge:
1 L
10 l
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
6000 Milliliter
Beschreibung
Das FreeStyle™ F17 Expressionsmedium ist ein chemisch definiertes, Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs. Es wurde speziell entwickelt, um das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen. Es handelt sich um ein plattformübergreifendes Medium, das mit einer Reihe von transienten Expressionssystemen kompatibel ist. Vor der Anwendung ist die Zugabe von 4 bis 8 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement erforderlich. Merkmale des Gibco™ FreeStyle™ F17 Expressionsmediums:
Geringe oder keine erforderliche Anpassung
Unterstützt das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen
Protein-freie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
Skalierbarkeit in Spinner Kolben und Bioreaktoren
Wenig oder gar keine erforderliche Anpassung
Gibco™ 293-F-, 293-H-, FreeStyle™ 293-F- und CHO-S-Zellen in Suspension können ohne Anpassung direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kultiviert werden. An andere im Handel erhältliche Serum-freie Medien angepasste Zellen können direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung. Zellen erfordern in der Regel eine Anpassung von serumhaltigen Formulierungen.
Fähigkeit, das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen zu unterstützen
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium bietet im Vergleich zu Gibco™ FreeStyle™ 293 Expressionsmedium und Gibco™ FreeStyle™ CHO-Medium eine gleichwertige oder bessere Leistung. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium unterstützt 293-F-Zellen bei einer Spitzendichte von 6 bis 7 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml und unterstützt CHO-S-Zellen bei einer Spitzendichte von 8 bis 9 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml. Zellen, die in Gibco™ FreeStyle™ F17 kultiviert werden, können mit einer Vielzahl von Transfektionsreagenzien transfiziert werden, einschließlich lipidbasierter Transfektionsreagenzien wie z. B. 293fectin™ und Freestyle™ MAX Reagenz. Die Proteinexpression übersteigt in 293-F-Zellen typischerweise 75 bis 150 μg/ml IgG.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Protein-frei und chemisch definierte Formulierung
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs, Protein-frei und chemisch definiert, was eine einfachere Reinigung des Zielproteins ermöglicht. Chemisch definierte Gibco™ Medien enthalten keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
Skalierbarkeit in Spinner- und Bioreaktoren
Proteinproduktion mit Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kann in Spinner- oder Bioreaktoren skaliert werden. Die entsprechende Spinner- oder Rotordrehzahl und Impfdichte sollten für jedes System optimiert werden. Je nach Rotoraufbau und -drehzahl kann es erforderlich sein, Gibco™ FreeStyle™ F17 mit zusätzlichem Pluronic™ F-68 zu ergänzen, um Scherkräfte in der Kultur zu vermeiden.
cGMP Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
Wenig oder gar keine erforderliche Anpassung
Gibco™ 293-F-, 293-H-, FreeStyle™ 293-F- und CHO-S-Zellen in Suspension können ohne Anpassung direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kultiviert werden. An andere im Handel erhältliche Serum-freie Medien angepasste Zellen können direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung. Zellen erfordern in der Regel eine Anpassung von serumhaltigen Formulierungen.
Fähigkeit, das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen zu unterstützen
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium bietet im Vergleich zu Gibco™ FreeStyle™ 293 Expressionsmedium und Gibco™ FreeStyle™ CHO-Medium eine gleichwertige oder bessere Leistung. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium unterstützt 293-F-Zellen bei einer Spitzendichte von 6 bis 7 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml und unterstützt CHO-S-Zellen bei einer Spitzendichte von 8 bis 9 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml. Zellen, die in Gibco™ FreeStyle™ F17 kultiviert werden, können mit einer Vielzahl von Transfektionsreagenzien transfiziert werden, einschließlich lipidbasierter Transfektionsreagenzien wie z. B. 293fectin™ und Freestyle™ MAX Reagenz. Die Proteinexpression übersteigt in 293-F-Zellen typischerweise 75 bis 150 μg/ml IgG.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Protein-frei und chemisch definierte Formulierung
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs, Protein-frei und chemisch definiert, was eine einfachere Reinigung des Zielproteins ermöglicht. Chemisch definierte Gibco™ Medien enthalten keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
Skalierbarkeit in Spinner- und Bioreaktoren
Proteinproduktion mit Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kann in Spinner- oder Bioreaktoren skaliert werden. Die entsprechende Spinner- oder Rotordrehzahl und Impfdichte sollten für jedes System optimiert werden. Je nach Rotoraufbau und -drehzahl kann es erforderlich sein, Gibco™ FreeStyle™ F17 mit zusätzlichem Pluronic™ F-68 zu ergänzen, um Scherkräfte in der Kultur zu vermeiden.
cGMP Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HEK293 |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | F17 Expressionsmedium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinexpression, Produktion viraler Vektoren |
| Produktlinie | Freestyle |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.