Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standard Module, transparent
Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und Mikrotitermodulplatten™ sind für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 430805
145.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22007" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und Mikrotitermodulplatten™ sind für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet.
Ihr Format ermöglicht die flexible Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Die Module bieten gleichbleibende Zuverlässigkeit von Charge zu Charge sowie Reproduzierbarkeit von Well zu Well. Sie erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind entsprechend zertifiziert.
- Der stapelbare Rahmen aus Polyethylen ist für die Ausrichtung des Deckels gekennzeichnet
Spezifikation
Streifenplatte | |
1 x 8 | |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
Steril | |
2 | |
120/Karton |
8-Well-Streifenkappen, steril | |
2 Packungen | |
Rahmen | |
8 | |
120 | |
Standard-Module für die Immunologie |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.