Learn More
PURUS™ Rahmen für Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten
Entwickelt für die Verwendung mit der PURUS™ EnviroTack™ Matte, um ein System zu schaffen, das in allen kritischen Bereichen, in denen eine direkte Haftung von Matten auf einer Bodenbelagoberfläche nicht zulässig ist, einfach zu verwenden ist.
Marke:  PURUS™ PF 2531 01 W 00
Artikelnummer. 15903322
  • 62.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfaches Verschieben zu Reinigungszwecken
  • Die rutschfeste Unterlage sorgt dafür, dass der Rahmen nicht verrutscht
  • Passend für alle PURUS&trade Biohybrid&trade Matten
  • Robust und langlebig
  • Nicht-rutschend aus Polymer-beschichtetem Polyestergewebe
  • Natürlich antimikrobiell, Schimmel- und Mehltau-resistent
Spezifikation
Spezifikation
635 x 787 mm
610 x 762 mm PURUS™ Biohybrid™-Matten
Weiß
Polystyrol
78,7 cm
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
3,175 mm
63,5 cm
Rahmen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
PURUS™ Rahmen für Biohybrid™ Kontaminationskontrollmatten > 635 x 787 mm