Learn More
Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör für brechbare Module in der Immunologie
Verwenden Sie für brechbare Module in der Immunologie Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör mit Nunc™ C8 brechbaren Modulen.
Marke: Thermo Scientific™ 431615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.17000kg
Beschreibung
Verwenden Sie für brechbare Module in der Immunologie Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör mit Nunc™ C8 brechbaren Modulen. Diese Rahmen umfassen Hilfsmittel für ein leichteres Entfernen von Streifen.
Für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays, z.B. ELISA.--Bestehend aus einem Rahmen mit 12 Halterungen, von denen jeder einen abbrechbaren Streifen im 8 Well Format enthält
--Erhältlich mit MaxiSorp und PolySorp Oberfläche
--Freistehende Module. Trennwerkzeug liegt jeder Packung bei
--Alphanumerisches Orientierungssystem
--Standard-Format 128/86mm
--Ausgezeichnete optische Qualität
--Mit Zertifikat für Bindungshomogenität
--Module mit farbiger Markierung auf Anfrage erhältlich
Typ: C8 Rahmen
Spezifikation
Streifenplatte | |
8 x 12 | |
Weiß | |
Polystyrol | |
C | |
60 | |
Nunc™ C8 Abbrechbare Module |
Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse | |
60 Kartons, 5 Packungen | |
Rahmen | |
96 | |
Für Festphasenimmunoassays | |
5 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.