Learn More
Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör für brechbare Module in der Immunologie
Verwenden Sie für brechbare Module in der Immunologie Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör mit Nunc™ C8 brechbaren Modulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 465404
63.56 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.37000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10524641
  • 84.75 € / 60 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie für brechbare Module in der Immunologie Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör mit Nunc™ C8 brechbaren Modulen. Diese Rahmen umfassen Hilfsmittel für ein leichteres Entfernen von Streifen.
Anwenderfreundliches System, das das Screenen von diagnostischen Tests mit hohem Durchsatz, aber auch die Durchführung von Tests mit nur einer Kavität, erlaubt.
--Standard 96 MicroWell™ Format 128/86mm
--Jedes Well rastet im Rahmen auf derselben horizontalen Ebene ein, um ein Blockieren eines automatisierten Systems zu verhindern. Einfach zu handhaben, einzelne Wells werden ebenso gehalten wie Streifen. Streifen oder Einzelwells können leicht eingesetzt oder entfernt werden, ohne dass dafür zusätzliches Werkzeug benötigt wird
--Erhältlich mit MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ und MultiSorp™ Oberfläche
--8 Well Streifen mit U- oder C-Boden oder mit C-StarWell-Boden
--Extra Kennzeichnung zur leichteren Identifizierung der Einzelwells
--Ausgezeichnete optische Qualität
--Zertifikat für Bindungshomogenität
--Module mit farblicher Markierung auf Anfrage erhältlich
Typ: Rahmen
Spezifikation
Spezifikation
Streifenplatte
10 Packungen, 60 Kartons
Rahmen
C
60
Standard-Module für die Immunologie
Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse
Weiß
ABS-Kunststoff
Für Festphasenimmunoassays
5
60/Karton
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.