Learn More
Lösung mit vier Elementen- Ca, Mg, K, Na für ICP/MS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical MS 010 100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Vier Elemente | |
Flasche | |
ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen | |
2 % HNO3 |
1000 mg/l | |
100 ml | |
Ca,Mg,K,Na | |
Flüssig |