missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ automatische Dispensierstation

Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ Automatische Dispensierstation ist für eine Dosierpumpe geeignet.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 150 0003

Artikelnummer. 10319690

  • 26295.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für eine Dosierpumpe
  • 8 Pumpengrößen bis zu 300 ml erhältlich
  • Mit RS232-Schnittstelle
  • Pumpe und Schläuche nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation

Spezifikation

50 Hz
Nein
2 bis 300 ml
230 V
RS 232 Verbindungsschnittstelle
Automatische Dispensierstation ohne Pumpen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote