missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze, Luer-Lock

Artikelnummer. 10252111
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10252111

Marke: Poulten Graf™ 7 14037

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Autoklavierbar bei 134 °C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Vollglasspritzen mit Luer-Lock-Anschluss werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.

  • Entspricht Norm CE EN 46001
  • Hergestellt aus Durobax™ Glas
  • Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
  • Säure- und alkalibeständig

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE EN 46001
Material Borosilicate Glass
Beschreibung Braune Graduierung
Produkttyp Glasspritze mit Luer-Lock-Anschluss
Graduierungen 0,2 ml
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Graduated Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt