Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIFIX™ Sicherheitsdispenser S
Der Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIFIX™ Safety S Spender verfügt über eine dreifache Versiegelung für die Sicherheit bei der Handhabung von Säuren und anderen korrosiven Flüssigkeiten.
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 10751S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Dispensieren von stark rauchenden Säuren und sehr abrasiven Flüssigkeiten
- Keine Metallfeder
- Keine Verunreinigung der Dosierflüssigkeit
Spezifikation
0.6 % | |
Nicht autoklavierbar | |
Flaschenaufsatzdispenser | |
20 bis 100 ml | |
2 ml | |
0.2 % |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
EN ISO 8655-5 | |
PTFE | |
2 PTFE-Adapter GL 40 und GL 45 | |
OPTIFIX SAFETY S Spender | |
1 Jahr |