Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
564.00 € - 1245.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10252371
|
Poulten Graf™
101 10727 |
0,4 bis 2 ml | PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe |
564.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10684321
|
Poulten Graf™
101 10738 |
2,0 bis 10 ml | PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe |
585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10654151
|
Poulten Graf™
101 10748 |
10 bis 50 ml | PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe |
846.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10058720
|
Poulten Graf™
101 10751 |
20 bis 100 ml | PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe |
1245.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10314121
|
Poulten Graf™
101 10733 |
1 bis 5 ml | PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe |
585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10549491
|
Poulten Graf™
101 10744 |
6 bis 30 ml | PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe |
774.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10469652
|
Poulten Graf™
101 10638 |
2 bis 10 ml | Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben |
1050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10719212
|
Poulten Graf™
101 10738S |
2 bis 10 ml | Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil |
692.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11778286
|
Poulten Graf™
101 10744S |
6 bis 30 ml | Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil |
969.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11788286
|
Poulten Graf™
101 10748S |
10 bis 50 ml | Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil |
1045.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11792358
|
Poulten Graf™
101 10633 |
1 bis 5 ml | Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben |
1050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11768286
|
Poulten Graf™
101 10727S |
0,4 bis 2 ml | Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil |
718.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
- Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
- Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
- Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
- Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
- Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
- Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung