Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser
Artikelnummer. 10654151
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
2,0 bis 10 ml
20 bis 100 ml
6 bis 30 ml
Enthält:
Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben
Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil
PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10654151
Marke: Poulten Graf™ 101 10748
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
  • Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
  • Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
  • Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
  • Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung
Spezifikation
Produkttyp Analoger Flaschenaufsatz-Sicherheitsspender
Kanäle 1
Material PTFE, Glas
Volumen (metrisch) 10 bis 50 ml
Enthält PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe