Learn More
Emma Safety Footwear Fornax Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Wärme- und kälteisoliert
- Reflektierender 3M™-Besatz
- Material aus Vollleder
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Fornax |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Zehenmaterial | Stahl |