Learn More
Formalonetin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235341
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formononetin
Namenshinweis 99%
CAS 485-72-3
Schmelzpunkt 256.0°C to 260.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H12O4
MDL-Nummer MFCD00016948
Menge 1 g
Merck Index 15, 4271
Synonym formononetin, biochanin b, formononetol, 7-hydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4'-o-methyldaidzein, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, unii-295dqc67bj, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl
InChI-Schlüssel HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC=C2C1=O
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 268.27
PubChem CID 5280378
ChEBI CHEBI:18088
Formelmasse 268.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formononetin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.