Learn More
Camlab™ Formazin-Trübungsstandard 4000NTU
Die Barnant 246142 Formazin-Standardlösung hat eine 4000 NTU Trübung und wird für die Kalibrierung von Turbidimetern verwendet.
Marke: Camlab™ 246142
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Barnant 246142 Formazin-Standardlösung besitzt 4000 NTU Trübung und wird für die Kalibrierung von Turbidimetern verwendet.
- Formazin-Trübungsstandard, 4000 NTU, 100 ml
- Stablcal Trübungsstandard für alle Trübungsmessgeräte
- Die Barnant 246142 Formazin-Standardlösung weist eine Trübung von 4000 NTU auf und wird für die Kalibrierung von Trübungsmessgeräten verwendet.
- Die Flasche weist ein Volumen von 100 ml auf
- Die Flasche weist eine Konzentration von 4000 NTU auf
Spezifikation
Formazin-Trübungsstandard | |
4000 NTU | |
100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- StablCal Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methenamine; hexamethylenetetramine, Formaldehyde
- UNKNOWN ACUTE-0.0014 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.