Learn More
Formanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418910
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-70-8
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00003276
InChI-Schlüssel DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC-Name N-Phenylformamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formanilide
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 271°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 906934
Merck Index 14,4238
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%