Learn More
Formamid (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10796834
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für die Hybridisierung und Sequenzierung von Nukleinsäuren
Formamid in molekularbiologischer Qualität wird häufig in der Hybridisierung und Sequenzierung von Nukleinsäuren verwendet. Erfordert eine Vorbehandlung mit einem Mischbett-Resin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
pH 4 bis 5
Schmelzpunkt 2°C
Extinktion 0.1 max. at 280nm
Dichte 1.133g/cm³
Siedepunkt 210°C
Menge 500 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Strukturformel H2NCH:O
Dampfdruck 0.08mbar at 20°C
Viskosität 3.75 mPa/s at 20°C
Merck Index 15, 4265
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Formamide
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2