Learn More
Formamid, 99 %, für die Molekularbiologie, DNAse, RNase und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formamid |
pH | 7 to 9 (1M in 0.1M KCl) |
Schmelzpunkt | 2.0°C to 3.0°C |
Namenshinweis | DNase, RNase and Protease Free |
Extinktion | (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
Dichte | 1.1330g/mL |
Siedepunkt | 210.0°C |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | 175°C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462180 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 327230025,327235000 |
A0453397 | Analysenzertifikat | 22/02/2024 | 327230025,327235000 |
A0441449 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 327230025,327235000 |
A0400734 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 327230025,327235000 |
A0394497 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 327230025,327235000 |
Sicherheit und Handhabung
- Formamide
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%