Learn More
Formaldoxim-Trimerhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formaldoxime trimer hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼128°C (decomposition) |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3690722 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 171.57 |
Reinheit (%) | 95% |