Learn More
Formaldoxim-Trimerhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428910
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6286-29-9
Summenformel C3H10ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00012778
InChI-Schlüssel VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
PubChem CID 15919123
IUPAC-Name 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride
SMILES Cl.ON1CN(O)CN(O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldoxime trimer hydrochloride
Schmelzpunkt ∼128°C (decomposition)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3690722
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 171.57
Reinheit (%) 95%