Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 wt% wasserlöslich, stabil mit 5 bis 15 % Methanol
Artikelnummer. p-3736519 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10426730
Marke: Thermo Scientific Chemicals 119690010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Formaldehyd, Formalin (CAS Nr. 50-00-0) ist ein farbloses flüchtiges Produkt, das als histologisches Fixiermittel und Desinfektionsmittel verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Formaldehyd (Formalin) ist eine organische Verbindung, die für die Vernetzung von Proteinen in biologischen Proben wie Gewebeschnitten, Kulturzellen und ganzen Proben verwendet wird
  • Formaldehyd ist ein Zwischenprodukt bei der Verbrennung von Methan und kann in vielen Formen existieren
  • Es handelt sich um eine flüchtige, farblose Flüssigkeit, die langfristig in geeigneten Behältern aufbewahrt werden kann
  • Wird in Lösung mit Methanol stabilisiert
Anwendungen
  • Es kann in der Schmerzforschung für Induktion von Schmerzen und Entzündungen verwendet werden
  • Monomerisches Formaldehyd ist speziell für Laboranwendungen formuliert
  • Wird häufig in der RNA-Isolierung als Vergällungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
Namenshinweis 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Schmelzpunkt -15,0 °C
Farbe Klar
Dichte 1.0830g/mL
Siedepunkt 97.0°C
Flammpunkt 50°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel CH2O
Strukturformel HCHO
Brechungsindex 1.3755 to 1.3775
MDL-Nummer MFCD00003274
Menge 1 l
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC-Name Formaldehyd
Stabilisator 5 to 15% methanol
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formelmasse 30.03
Dampfdruck 2mbar at 20°C
Reinheit (%) 35.0 to 39.0%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyd, Methanol