Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2- Incubator, 184 L, Polished Stainless Steel
Eliminieren Sie ungewollte Kontaminanten aus der Luft mit bedarfsgesteuerter Hochtemperatur-Sterilisation der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2-Inkubatoren.
11983.00 € - 13468.00 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 6.5 ft.³ |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL, cUL, CE |
Datenausgabe | Optional 4 - 20 mA |
Beschreibung | Forma Steri-Cycle CO2-Inkubator |
Kapazität (metrisch) | 184 l |
Produktcode | Marke | Spannung | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10295202
|
Thermo Scientific™
371 |
230 V | TC-Sensor |
11983.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11726549
|
Thermo Scientific™
381 |
230V | IR-Sensor |
13468.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Eliminieren Sie ungewollte Kontaminanten aus der Luft mit bedarfsgesteuerter Hochtemperatur-Sterilisation der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2-Inkubatoren, die präzise Temperatursteuerung sowie Auswahl entweder eines Wärmeleitfähigkeits- (TC) oder eines Infrarotsensors (IR) und einen praktischen Hochtemperatur-Dekontaminationszyklus bieten. Unser zuverlässiger Steri-Cycle CO2-Inkubator mit Direktbeheizung verfügt über ein einzigartiges, in die Kammer integriertes HEPA-Luftfiltersystem, das einen kontinuierlichen Schutz vor ungewollten Kontaminanten aus der Luft und einen bedarfsgesteuerten Hochtemperatur-Sterilisationszyklus bietet, der die routinemäßige Reinigung vereinfacht.
Wärmekammer mit Direktbeheizung- Die 184 l-Kammer hat eine hohe Kapazität (6.5 cu. Ft) und bietet viel Platz für Kulturen. Sie ist eine ideale Umgebung für Zellkultur-Anwendungen.
- Der Türanschlag befindet sich standardmäßig links; eine andere Tür ist erhältlich und kann vor Ort leicht installiert werden.
- Der Innenraum aus poliertem Edelstahl besitzt abgerundete Ecken, um die Reinigung zu erleichtern.
- Entnehmbare Wasserwanne
- Ein Lüfter in der Kammer verteilt saubere, befeuchtete Luft sanft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen.
- Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können ohne Werkzeug entfernt werden.
140 °C-Sterilisationszyklus
- Bedarfsgesteuerter Über-Nacht-Sterilisationszyklus (14 Stunden) bei 140 °C erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren und Wiederzusammensetzen von Teilen überflüssig.
- Wirksame Beseitigung von Bakterien, Schimmel, Hefe und Mykoplasmen an Innenoberflächen
- Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Kammervolumen.
- Erreicht Reinraum-Luftqualität der ISO-Klasse 5 in 5 Minuten nach Klappenöffnung
- Kontinuierlicher Schutz gegen luftgetragene Kontaminanten auf Innenoberflächen
In-situ-Sensoren und -Sonden für eine präzise Überwachung
- Wahlweise mit TC (Wärmeleitfähigkeits)-CO2-Sensor für einen langen, zuverlässigen Betrieb oder IR (Infrarot)-CO2-Sensor für die Überwachung, wenn Feuchtigkeit und Temperatur weniger vorhersehbar sind
- Zwei Temperatursonden gewährleisten Übertemperaturschutz
- Optionales Display zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit, um Austrocknen zu verhindern
Enviro-Scan Mikroprozessorsteuerung
- Leicht zu bedienende, alphanumerische LED-Anzeige
- Flexible, intuitive Bedienelemente mit Meldungsdisplay, das auch Prozess- und Alarmstatusmeldungen anzeigt
- Konfigurierbares akustisches Signal beim Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Nachverfolgung von Alarmen bei Über- bzw. Unterschreiten von Grenzwerten
Spezifikation
6.5 ft.³ | |
Optional 4 - 20 mA | |
184 l | |
0 bis 20% | |
Edelstahl | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.) | |
260 lbs. |
UL, cUL, CE | |
Forma Steri-Cycle CO2-Inkubator | |
Gebürsteter Edelstahl | |
LED | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C | |
Wasserwanne | |
63.5 x 66.8 x 100.3 cm (25 x 26.3 x 39.5 in.) |