Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2-Inkubator, 232,2 l, polierter Edelstahl
Legen Sie mit diesen stapelbaren CO2-Inkubatoren mit Mikroprozessorsteuerung große Volumina von Zellkulturen an – bei hohem Kontaminationsschutz.
24270.75 € - 28069.65 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL, cUL, CE |
---|---|
Datenausgabe | Optional 4-20 mA |
Kammermaterial | Gebürsteter Edelstahl |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10123532
|
Thermo Scientific™
3311 |
322,8 L | 230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | Gebürsteter Edelstahl |
28069.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10103392
|
Thermo Scientific™
3308 |
232,2 l | 230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | Gebürsteter Edelstahl |
24270.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Legen Sie mit diesen stapelbaren Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2-Inkubatoren große Volumina von Zellkulturen an – bei hohem Kontaminationsschutz. Dieser Inkubator ist wahlweise mit einem Nutzraumvolumen von 232 oder 323 Litern erhältlich und kombiniert mehrere Technologien: CO2-Sensor, präzise Mikroprozessorsteuerungen, aktive Feuchtigkeitsregelung, HEPA-Luftfiltersystem und Hochtemperatur-Dekontamination.
Wärmekammer mit Direktbeheizung- Die Kammer mit ihrem hohen Fassungsvermögen bietet maximale Kulturfläche für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
- Der Türanschlag befindet sich standardmäßig links
- Innenraum aus poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken zur leichteren Reinigung
- Ein aktiver Luftstrom verteilt die Luft sanft in der Kammer und sorgt für homogene Bedingungen
- Sanfte Luftzirkulation zur Verringerung des Risikos von Kreuzkontaminationen
- Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können zur einfachen Reinigung oder Einstellung ohne Werkzeug entfernt werden
- Der IR-CO2-Sensor liefert präzise Überwachung und ist unempfindlich gegenüber Änderungen des Luftfeuchtigkeitssollwerts
Aktive Luftfeuchtigkeitskontrolle
- Luftfeuchtigkeit leicht einstellbar, ohne Handhabung einer Wasserwanne
- Das externe Wasserreservoir dient der Minimierung der Kammer-Kontamination und ermöglicht das Nachfüllen ohne Öffnen der Kammer
- Gut sichtbare Wasserstandsanzeige verhindert Austrocknung
140°C Sterilisationszyklus
- Bedarfsgesteuerter Über-Nacht-Sterilisationszyklus (14 Stunden) bei 140 °C ist unabhängig validiert
- Erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren und Wiederzusammensetzen von Teilen überflüssig
- Für die wirksame Beseitigung von Bakterien, Schimmel, Hefe und Mykoplasmen von Innenoberflächen
Luftstromführung mit HEPA-Filtration, ISO-Klasse 5
- Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Kammervolumen.
- Erreicht Reinraum-Luftqualität der ISO-Klasse 5 in 5 Minuten nach Klappenöffnung
- Kontinuierlicher Schutz minimiert die Ansiedlung von Kontaminanten auf Innenoberflächen
Enviro-Scan Mikroprozessorsteuerung
- Leicht zu bedienende, alphanumerische LED-Anzeige
- Flexible, intuitive Bedienelemente mit Meldungsanzeige einschließlich Prozess- und Alarmstatusmeldungen
- Konfigurierbares akustisches Signal beim Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Nachverfolgung von Alarmen bei Über- bzw. Unterschreiten von Grenzwerten
Spezifikation
UL, cUL, CE | |
Gebürsteter Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Edelstahl | |
95 %, kontrollierbar | |
CO2-Inkubator |
Optional 4-20 mA | |
0 bis 20% | |
LED | |
Keine | |
Raumtemperatur +5 °C bis 50 °C | |
Externer Feuchtigkeitsbehälter |