Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits
Verringern Sie mit den werksseitig installierten Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits für Ihren Ultratiefkühlschrank den Temperaturverlust beim Öffnen der Tür und verkürzen Sie so die Temperaturerholzeit.
674.36 € - 1012.04 €
Spezifikation
Typ | Zubehör für Ultra-Tiefkühlgeräte |
---|---|
No. of Doors | 5 |
Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
Einschübe | 1 |
Modell | Schrank |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11376341
|
Thermo Scientific™
1950547 |
Forma 8600 und 900 Serie , 17,3 cu . ft. Pfosten |
674.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11386341
|
Thermo Scientific™
1950548 |
Forma 8600 und 900 Serie , 23,0 cu . ft. Pfosten |
681.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11386331
|
Thermo Scientific™
1950529 |
Forma 8600 und 900 Serie , 28,0 cu . ft. Pfosten |
1012.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verringern Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits, die optional werksseitig installiert werden, den Temperaturverlust beim Öffnen Ihres Ultratiefkühlschranks und verkürzen Sie so die Temperaturerholzeit.
Vier Innentüren gehören bei unseren -86 °C-Tiefkühlschränken bereits zur Standardausstattung. Die Option mit fünf Innentüren für die Serien 8600 und 900 umfasst fünf pulverbeschichtete Innentüren und einen zusätzlichen Einlegeboden.
Bestellinformationen:
Werkseitig installiert. Muss zusammen mit dem Kühl- oder Tiefkühlschrank bestellt werden.
Spezifikation
Zubehör für Ultra-Tiefkühlgeräte | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Schrank |
5 | |
1 |