Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ 310 Direct-Heat CO2-Inkubatoren Artikelnummer.: 10188298
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Forma™ 310 Direct-Heat CO2-Inkubatoren
Artikelnummer. 10188298
230 V, 50/60 Hz, IR-Sensor, Gebürsteter Edelstahl
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V
230 V, 50/60 Hz
CO2-Sensortechnologie:
IR-Sensor
TC-Sensor
TC-Sensor oder IR-Sensor
Kammermaterial:
Gebürsteter Edelstahl
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10188298
Marke: Thermo Scientific™ 321
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Thermo Scientific™ Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren bieten zuverlässige Leistungen, einen niedrigen Wartungsbedarf und überlegenen Mehrwert.
Thermo Scientific™ Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren bieten zuverlässige Leistungen, einen niedrigen Wartungsbedarf und überlegenen Mehrwert.
Thermo Scientific Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren verbinden hohe Kapazität und verlässliche Leistung mit einem benutzerfreundlichen Design für Forscher, die den Komfort von Direct-Heat-Systemen sowie Temperaturregelung schätzen.
Hauptmerkmale
  • Die Kammer mit hoher Kapazität bietet maximale Kulturfläche und eine ideale Umgebung für die Standardinkubation von Zellkulturen
  • Der flexible Direct Heat Inkubator kann entweder mit TC (Wärmeleitfähigkeit)- oder IR (Infrarot)-CO2-Gassensoren ausgestattet werden. Außerdem ermöglichen verschiedene nützliche Optionen zur Prozesssteuerung und Kontaminationskontrolle eine Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
Thermo Scientific™ Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
  • Flexible, intuitive Bedienelemente für einfache Handhabung
  • Einstellen von Temperatur, Übertemperatur, CO2
  • Kalibrieren von Temperatur, CO2 und optional relativer Luftfeuchtigkeit
  • Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Remote-Alarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2-Werte und optionale automatische Behälterauswahl, RS-485-Schnittstelle und Anzeige für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit (auswählbar)
  • Akustischer/optischer Alarm und Alarmstummschaltung
  • Standardmäßige Remote-Alarmkontakte (NO, NC, COM)
  • Optionaler integrierter Gaswächter
  • Optionale Datenausgänge RS-485, 0 bis 1 V, 0 bis 5 V und 4 bis 20 mA ermöglichen den Anschluss an ein Alarm-/Überwachungssystem.
Optionen zur Kontaminationskontrolle
  • Exklusives, in der Kammer befindliches HEPA-Filter-Luftstromsystem filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das Luftvolumen der gesamten Kammer
  • Das HEPA2™ VOC-Filtersystem beseitigt flüchtige organische Dämpfe.
  • Komponenten aus Vollkupfer beugen wirksam Bakterien- und Pilzwachstum vor
Bauweise
  • Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können zur einfachen Reinigung oder Einstellung ohne Werkzeug entfernt werden
  • Innenraum aus poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen
  • Mikrobiologische Filter an Gaseinlass- und Probenanschlüssen sind für einen einfacheren routinemäßigen Austausch leicht zugänglich
  • Die Innentürdichtung kann herausgenommen und gereinigt werden; sie passt sich kontinuierlich an, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,5 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität CE, UL, cUL
Datenausgabe Optional 4-20 mA
Beschreibung Einzelner 184 l-Inkubator
Kapazität (metrisch) 184 L
Kammermaterial Gebürsteter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
Sauerstoffregelung Keine
Relative Luftfeuchtigkeit <90 % bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) 5 ° bis 50 ° C
Typ CO2-Inkubator
Feuchtigkeitsquelle Wasserwanne
Abmessungen (T x B x H) innen 50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.1 x 26.8 in.)
Abmessungen (L x B x H) 62.7 x 66.3 x 97.8 cm (24.7 x 26.1 x 38.5 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 210 lb.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ 310 Direct-Heat CO2-Inkubatoren >