Learn More
Rogo Sampaic™ Pinzette
76.16 € - 77.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Pinzette |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Gewebe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11718234
|
Rogo Sampaic™
FMJ008 |
12 cm |
76.16 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11748234
|
Rogo Sampaic™
FMJ013 |
14 cm |
77.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Pinzette | |
Edelstahl | |
Für Gewebe |