Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA mit B400-Regler
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Abmessungen (L x B x H):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
| Kapazität (metrisch) | 120 l |
| Typ | Chamber Furnace |
| Enthält | B400 Controller |
| Temperaturregelung | B400 |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±4°C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 600 x 450 x 450 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 450 x 450 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Breite (metrisch) | 450 mm |
| Mehr anzeigen |