Learn More
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA 15/65
Eine gute Temperaturkonstanz mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten.Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
Marke: Nabertherm™ NAT-0161L1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Höchsttemperatur:650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Specifications
DIN 17052-1 | |
15 l | |
±4 °C | |
340 mm | |
170 mm |
B510 | |
Kammerofen | |
340 x 295 x 170 mm | |
295 mm | |
60 kg |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
CE_17338069.pdf
DateigrößeVersion: 101.4 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 101.4 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA 15/65 > B510 Controller
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction