Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit Alarm, forcierte Luftumwälzung
Artikelnummer. p-8002180 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
434 l
583 L
Temperaturbereich:
-2°C bis +15°C
1 °C bis 15 °C
Farbe:
Edelstahl
Weiß
Abmessungen (L x B x H) außen:
1864 H x 750 B x 750 T (mm)
1864 H x 750 B x 750 T mm
1900 H x 600 B x 680 T (mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11317941
Marke: Liebherr™ GKv 4310
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kühlgeräte werden für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor verwendet. Liebherr™ Forced-Air-Kühlschränke verfügen über kunststoffbeschichtete Gitterböden und Kunststoffbehälter im Innenraum.
  • Auswahl zwischen weißem Äußerem oder Äußerem aus Edelstahl
  • SwingLine-Tür mit austauschbaren Scharnieren
  • Ergonomischer, Schlanker Griff
  • Automatisches Entfrosten
  • Dynamisches Kühlsystem
  • Elektronisches Steuerungssystem
  • Externe, digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 434 l
Temperaturbereich 1 °C bis 15 °C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Selbstschließende Tür
Door Material Stahl
Einschübe 6
Schrankmaterial Stahl
Innen Kunststoff-Innenbehälter
Farbe Weiß
Gewährleistung 2 Jahre
Abtauen Automatisch
Modell GKV4310
Abmessungen (L x B x H) außen 1900 H x 600 B x 680 T (mm)
Innentiefe (metrisch) 480 mm
Innenhöhe (metrisch) 1688 mm
Innenbreite (metrisch) 475 mm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 73 kg