Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit TwinDISPLAY
Diese Vakuumsterilisatoren eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Der Memmert™ Heißluftsterilisator mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY eignet sich zum Sterilisieren von Behältern und Geräten. Sicherer als Desinfektion.
Marke:  Memmert™ SF750plus
6982.75 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12875873
  • 8450.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 2 Pt100-Sensoren Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
  • TwinDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
  • Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
  • Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte
  • Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
  • Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
  • Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
  • AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
  • Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
Spezifikation
12 880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010 und 61010-2-40, CE
749 l
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
SF750PLUS
TwinDISPLAY
1200 mm
50/60 Hz
Edelstahl, verzinkter Stahl
7 kW
784 mm
600 mm
1726 mm
10°bis 250 °C
4 V 3 Phasen/N 50/60 Hz
Werkskalibrierungszertifikat für 160 °C
Ethernet und USB
400 V
1224 mm