Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit SingleDISPLAY
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Außentiefe (metrisch):
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Tiefe (metrisch) Kammer:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Außenhöhe (metrisch):
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 1 Pt100-Proben Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
- SingleDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit hochauflösendem TFT-Farbdisplays
- Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
- Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
- Drei frei wählbare Temperaturwerte
- Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
- Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
- Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
- AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
- Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 12 880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010 und 61010-2-40, CE |
| Außentiefe (metrisch) | 784 mm |
| Kapazität (metrisch) | 749 l |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 600 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung |
| Außenhöhe (metrisch) | 1726 mm |
| Modell | SF750 |
| Temperatur (metrisch) | 10°bis 250 °C |
| Display | LED |
| Elektrische Anforderungen | 4 V 3 Phasen/N 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |