Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12865863 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Außentiefe (metrisch):
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Tiefe (metrisch) Kammer:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Außenhöhe (metrisch):
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12865863
Marke: Memmert™ SF260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Vakuumsterilisatoren eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Der Memmert™ Heißluftsterilisator mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY eignet sich zum Sterilisieren von Behältern und Geräten. Sicherer als Desinfektion.
  • 1 Pt100-Proben Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
  • SingleDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit hochauflösendem TFT-Farbdisplays
  • Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
  • Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte
  • Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
  • Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
  • Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
  • AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
  • Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Außentiefe (metrisch) 684 mm
Kapazität (metrisch) 256 l
Tiefe (metrisch) Kammer 500 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
Außenhöhe (metrisch) 1183 mm
Modell SF260
Temperatur (metrisch) 10°bis 250 °C
Display LED
Gewicht (metrisch) 110 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V 50/60 Hz
Höhe (metrisch) Kammer 800 mm
Innenhöhe (metrisch) 800 mm
Enthält Werkskalibrierzertifikat
Frequenz 50/60 Hz
Schnittstelle Ethernet
Programmierbar Parameter wie Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit sind in ControlCOCKPIT einstellbar
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 2,2/3,4 kW
Außenbreite (metrisch) 824 mm