Learn More
Honeywell™ FORCE (i)XTREM S3 Schuhe
Honeywell™ FORCE (i)XTREM S 3 Schuhe bestehen aus wasserfestem Vollleder.
Marke: Honeywell™ 6246203-45/7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasserabweisendes Vollleder mit Körnung
- Ergonomischer Kragen und gepolsterte Zunge für optimalen Tragekomfort
- Versteifung zur Vermeidung von Wasser- und Staubeindringungen
- Atmungsaktives 3D-Futter
- Derby-Style für eine bessere Passform in allen Größen
- Zehenkappe metallfrei
- Metallfreier Einsatz mit Antiperforation
- Eingespritzte PU/Nitrilsohle
- (i)NTELLIGENT Verschleißkontrolle
- EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Leder | |
Polyurethan und Nitril |
Schwarz | |
45 | |
Metallfrei |